Potasio fluoruro 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
212602500 212600010
ACRO212602500EA 80 EUR
ACRO212602500 ACRO212600010
Potasio fluoruro 99+% para análisis
Potasio fluoruro
Formula: KF
MW: 58.1 g/mol
Pto. Ebullición: 1505
Pto. de fusión: 860
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011398
Núm. CAS: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,07714
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Potassium fluosilicate ≤0.1 %
Cadmium (Cd) ≤5 ppm
Cobalt (Co) ≤5 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Nickel (Ni) ≤5 ppm
Zinc (Zn) ≤5 ppm
Free acid (HF) ≤0.01 %
Free alkali ≤0.01 % (K2CO3)