Potasio fluoruro, anhidro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
14130.18
14130.30
14130.A1
14130.18EA
43.8
EUR
14130.18
14130.30
14130.A1
Potasio fluoruro, anhidro 99%
Potasio fluoruro
Purity: 99%
CAS No.: 7789-23-3
Molecular Formula: FK
Formula Weight: 58.10
Physical Form: Crystalline
Density: 2.48
Refractive Index: 1.363
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 859°
Boiling Point: 1505°
Beilstein Reference: 3902818
Merck Reference: 14,7632
UN No.: 1812
MDL No.: MFCD00011398
Formula:
KF MW: 58.1 g/mol Pto. Ebullición: 1505 °C Pto. de fusión: 859 °C Densidad: 2.48 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011398 Núm. CAS: 7789-23-3 EINECS: 232-151-5 UN: 1812 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,7632 |