Potasio fluoruro ≥99% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
42216.22
42216.36
42216.22EA
44.3
EUR
42216.22
42216.36
Potasio fluoruro ≥99% ACS
Potasio fluoruro
Purity: 99% min
CAS No.: 7789-23-3
Molecular Formula: FK
Formula Weight: 58.10
Physical Form: Powder
Density: 2.48
Refractive Index: 1.363
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 859°
Boiling Point: 1505°
Solubility: Solubility in water at 21° (96g/100ml). Freely soluble in boiling water. Soluble in aqueous HF, liquid NH3. Insoluble in anhydrous alcohol
Beilstein Reference: 3902818
Merck Reference: 14,7632
UN No.: 1812
MDL No.: MFCD00011398
Formula:
KF Pto. Ebullición: 1505 °C Pto. de fusión: 859 °C Densidad: 2,48 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011398 Núm. CAS: 7789-23-3 EINECS: 232-151-5 UN: 1812 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,7632 |