Potasio fluoruro, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04994.0250 1.04994.1000
1.04994.0250EA 82.4 EUR
1.04994.0250 1.04994.1000
Potasio fluoruro, EMSURE® para análisis, Supelco®
Potasio fluoruro
Formula: KF
Pto. Ebullición: 1505 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 860 °C
Densidad: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011398
Núm. CAS: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,07714
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 923 g/l (20 °C)
Melting Point 860 °C
Molar Mass 58.1 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Boiling Point 1500 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (885 °C)
Density 2.48 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/l, H2O, 18 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials