Potasio fluoruro ≥99.0% (fusing), Purum p.a. analytical reagent
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
60240-2.5KG 60240-250G 60240-1KG 60240-25KG 60240-10KG
60240-2.5KGEA 263 EUR
60240-2.5KG 60240-250G 60240-1KG HONC60240-25KG HONC60240-10KG
Potasio fluoruro ≥99.0% (fusing), Purum p.a. analytical reagent
Potasio fluoruro
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formula: KF
Pto. Ebullición: 1,505 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 846 °C
Densidad: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011398
Núm. CAS: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,07714
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.0 - 101.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Sodium (Na) Max. 5000 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Total S (as SO₄) Max. 1000 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm