Fluoruro de litio 99.98%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Litio fluoruro
193380050 193380250 193381000
ACRO193380050EA 44 EUR
ACRO193380050 ACRO193380250 ACRO193381000
Fluoruro de litio 99.98%, extra puro
Fluoruro de litio
Formula: FLi
MW: 25.94 g/mol
Pto. Ebullición: 1676
Pto. de fusión: 845 °C
Densidad: 2.63 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011090
Núm. CAS: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,05553
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.02 %