Fluoruro de litio ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
10736.03
10736.09
10736.18
10736.30
10736.03EA
44.5
EUR
10736.03
10736.09
10736.18
10736.30
Fluoruro de litio ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Fluoruro de litio
Purity: 99.99%
CAS No.: 7789-24-4
Molecular Formula: FLi
Formula Weight: 25.94
Physical Form: Powder
Density: 2.635
Refractive Index: 1.3915
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 845°
Boiling Point: 1680°
Merck Reference: 14,5531
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011090
Formula:
FLi Pto. Ebullición: 1680 °C Pto. de fusión: 845 °C Densidad: 2,635 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011090 Núm. CAS: 7789-24-4 EINECS: 232-152-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,5531 |