Fluoruro de litio, dry_ultra 99,99 Metals basis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Litio fluoruro
ampuled under argon
14463.09 14463.18
14463.09EA 240 EUR
14463.09 14463.18
Fluoruro de litio, dry_ultra 99,99 Metals basis
Fluoruro de litio
Purity: 99.99% CAS No.: 7789-24-4 Molecular Formula: FLi Formula Weight: 25.94 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 2.635 Refractive Index: 1.3915 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 845° Boiling Point: 1680° Merck Reference: 14,5531 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011090
Formula: FLi
MW: 25.94 g/mol
Pto. Ebullición: 1680 °C
Pto. de fusión: 845 °C
Densidad: 2.635
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011090
Núm. CAS: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,5531