Fluoruro de litio ≥99.85% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
36359.18 36359.09
36359.18EA 224 EUR
36359.18 36359.09
Fluoruro de litio ≥99.85% (metals basis)
Fluoruro de litio
Purity: 99.85% CAS No.: 7789-24-4 Molecular Formula: FLi Formula Weight: 25.94 Physical Form: Lump/Powder Density: 2.635 Refractive Index: 1.3915 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 845° Boiling Point: 1680° Merck Reference: 14,5531 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011090
Formula: FLi
Pto. Ebullición: 1680 °C
Pto. de fusión: 845 °C
Densidad: 2,635
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011090
Núm. CAS: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,5531