Fluoruro de litio 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11632.0E
A11632.22
A11632.36
A11632.0EEA
994
EUR
A11632.0E
A11632.22
A11632.36
Fluoruro de litio 97%
Fluoruro de litio
Purity: 98+%
CAS No.: 7789-24-4
Molecular Formula: LiF
Formula Weight: 25.94
Refractive Index: 1.3915
Odour: Odourless
Boiling Point: 1680°
Merck Reference: 14,5531
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011090
Formula:
FLi Pto. Ebullición: 1680 °C Pto. de fusión: 845 °C Densidad: 2,635 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011090 Núm. CAS: 7789-24-4 EINECS: 232-152-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,5531 |