Sodio fluoruro ≥99.995% (metals basis excluding K), Puratronic® (K ∼ 60 ppm)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
12964.06
12964.18
12964.30
12964.06EA
86.8
EUR
12964.06
12964.18
12964.30
Sodio fluoruro ≥99.995% (metals basis excluding K), Puratronic® (K ∼ 60 ppm)
Sodio fluoruro
Purity: 99.995%
CAS No.: 7681-49-4
Molecular Formula: NaF
Formula Weight: 41.99
Physical Form: Powder
Density: 2.78
Refractive Index: 1.336
Odour: Odourless
Melting Point: 993°
Boiling Point: 1704°
Merck Reference: 14,8618
UN No.: 1690
MDL No.: MFCD00003524
Formula:
NaF Pto. Ebullición: 1704 °C Pto. de fusión: 993 °C Densidad: 2,78 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003524 Núm. CAS: 7681-49-4 EINECS: 231-667-8 UN: 1690 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,8618 |