Sodio fluoruro ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13019.0B
A13019.0I
A13019.30
A13019.0BEA
88.6
EUR
A13019.0B
A13019.0I
A13019.30
Sodio fluoruro ≥99%
Sodio fluoruro
Purity: 99%
CAS No.: 7681-49-4
Molecular Formula: FNa
Formula Weight: 41.99
Refractive Index: 1.336
Odour: Odourless
Boiling Point: 1704°
Merck Reference: 14,8618
UN No.: 1690
MDL No.: MFCD00003524
Formula:
NaF MW: 41.99 g/mol Pto. Ebullición: 1704 °C Pto. de fusión: 993 Densidad: 2.78 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003524 Núm. CAS: 7681-49-4 EINECS: 231-667-8 UN: 1690 ADR: 6.1 III Índice Merck: 13,08691 |