Sodio fluoruro, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Peligro
1.72576.1000 1.72576.9025
1.72576.1000EA 429 EUR
1.72576.1000 1.72576.9025
Sodio fluoruro, SAFC®
Sodio fluoruro
Formula: NaF
Pto. Ebullición: 1700 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 993 °C
Densidad: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003524
Núm. CAS: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN: 1690
ADR: 6.1,
Índice Merck: 13,08691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM