Litio hidruro ≥99.4% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
41596.14 41596.22
41596.14EA 129 EUR
41596.14 41596.22
Litio hidruro ≥99.4% (metals basis)
Litio hidruro
Purity: 99.4% CAS No.: 7580-67-8 Molecular Formula: HLi Formula Weight: 7.95 Physical Form: Powder Density: 0.78 Appearance: White to grey Odour: Odourless Melting Point: 686° Merck Reference: 14,5533 UN No.: 1414 MDL No.: MFCD00011074
Formula: HLi
MW: 7,95 g/mol
Pto. de fusión: 686 °C
Densidad: 0,78
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011074
Núm. CAS: 7580-67-8
EINECS: 231-484-3
UN: 1414
ADR: 4.3,I
Índice Merck: 14,5533