Cianotrihidroborato de sodio 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Sodium cyanoborohydride
168550100 168550500 168552500
ACRO168550100EA 62.2 EUR
ACRO168550100 ACRO168550500 ACRO168552500
Cianotrihidroborato de sodio 95%
Cianotrihidroborato de sodio
Formula: CH₃BNNa
Pto. de fusión: >242 °C (desc.)
Densidad: 1,11 to 1.12 g/cm³ (28 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003516
Núm. CAS: 25895-60-7
EINECS: 247-317-2
UN: 3134
ADR: 4.3,II
Índice Merck: 13,08680
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration ≥94.0 %
GC ≥94.0 %