Cianotrihidroborato de sodio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Sodium cyanoborohydride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18053.0010 8.18053.0025 8.18053.0500 8.18053.0250 8.18053.0005
8.18053.0010EA 92.1 EUR
8.18053.0010 8.18053.0025 8.18053.0500 8.18053.0250 8.18053.0005
Cianotrihidroborato de sodio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Cianotrihidroborato de sodio
Formula: CH₃BNNa
Pto. de fusión: 241…243 °C
Densidad: 1,11…1.12 g/cm³ (28 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003516
Núm. CAS: 25895-60-7
EINECS: 247-317-2
UN: 3134
ADR: 4.3 (6.1),I
Índice Merck: 13,08680
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2100 g/l (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point 241 - 243 °C
Molar Mass 62.84 g/mol
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material