Potasio yoduro 99.995% Trace metals basis, extra_pure
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dipotassium diiodide, Kali iodide
193790500 193790100 193792500
ACRO193790500EA 288 EUR
ACRO193790500 ACRO193790100 ACRO193792500
Potasio yoduro 99.995% Trace metals basis, extra_pure
Potasio yoduro
Formula: Kl
MW: 166 g/mol
Pto. Ebullición: 1330 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 680 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011405
Núm. CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Índice Merck: 13,07727
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.005 %