Potasio yoduro 99%, briquettes, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
196730025 196735000 196730100 196731000
ACRO196730025EA 556 EUR
ACRO196730025 ACRO196735000 ACRO196730100 ACRO196731000
Potasio yoduro 99%, briquettes, extra puro
Potasio yoduro
Formula: Kl
Pto. Ebullición: 1330 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 680 °C
Densidad: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011405
Núm. CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Índice Merck: 13,07727
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Briquettes
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dried substance)
Loss on drying ≤1 %
Iodate (IO3) ≤4 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Thiosulphate (S2O3) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm