Potasio yoduro 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
373651000 373655000 373650025
ACRO373651000EA 58 EUR
ACRO373651000 ACRO373655000 ACRO373650025
Potasio yoduro 99+% para análisis
Potasio yoduro
Formula: Kl
Pto. Ebullición: 1330 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 680 °C
Densidad: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011405
Núm. CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Índice Merck: 13,07727
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥99.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤0.2 % (150°C, 6 hrs)
pH 6.0 to 9.2 (5 % at 25°C)
Alkalinity ≤0.022 % (as KOH)
Iodate (IO3) ≤2 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤10 ppm