Potasio yoduro 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dipotassium diiodide, Kali iodide
418265000 418260010 418260050
ACRO418265000EA 218 EUR
ACRO418265000 ACRO418260010 ACRO418260050
Potasio yoduro 99+% ACS
Potasio yoduro
Formula: Kl
Pto. Ebullición: 1330 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 680 °C
Densidad: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011405
Núm. CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Índice Merck: 13,07727
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals or granules
Loss on drying ≤0.2 % (2 g, 150°C, 6 h)
pH 6.0 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
Titration with KIO3 ≥99.0 %
Chloride and Bromide ≤0.01 % (as Cl)
Iodate (IO3) ≤3 ppm
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤3 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %