Potasio yoduro ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.998%
CAS No.: 7681-11-0
Molecular Formula: KI
Formula Weight: 166.01
Physical Form: Powder
Density: 3.12
Refractive Index: 1.677
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 681°
Boiling Point: 1330°
Merck Reference: 14,7643
MDL No.: MFCD00011405
Formula:
Kl Pto. Ebullición: 1330 °C Pto. de fusión: 681 °C Densidad: 3,12 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011405 Núm. CAS: 7681-11-0 EINECS: 213-659-4 Índice Merck: 14,7643 |