Potasio yoduro, dry_ultra 99,998 Metals basis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Dipotassium diiodide, Kali iodide
ampuled under argon
13676.06 13676.14
13676.06EA 102 EUR
13676.06 13676.14
Potasio yoduro, dry_ultra 99,998 Metals basis
Potasio yoduro
Purity: 99.998% CAS No.: 7681-11-0 Molecular Formula: KI Formula Weight: 166.01 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 3.12 Refractive Index: 1.677 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 681° Boiling Point: 1330° Merck Reference: 14,7643 MDL No.: MFCD00011405
Formula: Kl
MW: 166 g/mol
Pto. Ebullición: 1330 °C
Pto. de fusión: 681 °C
Densidad: 3.12
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011405
Núm. CAS: 7681-11-0
EINECS: 213-659-4
Índice Merck: 14,7643