Potasio yoduro ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Dipotassium diiodide, Kali iodide
87627.14
87627.22
87627.14EA
132
EUR
87627.14
87627.22
Potasio yoduro ≥99.99% (metals basis)
Potasio yoduro
Purity: 99.99%
CAS No.: 7681-11-0
Molecular Formula: IK
Formula Weight: 166.01
Physical Form: Powder
Density: 3.12
Refractive Index: 1.677
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 681°
Boiling Point: 1330°
Merck Reference: 14,7643
MDL No.: MFCD00011405
Formula:
Kl Pto. Ebullición: 1330 °C Pto. de fusión: 681 °C Densidad: 3,12 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011405 Núm. CAS: 7681-11-0 EINECS: 213-659-4 Índice Merck: 14,7643 |