Potasio yoduro ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A12704.0B
A12704.0I
A12704.18
A12704.30
A12704.0BEA
276
EUR
A12704.0B
A12704.0I
A12704.18
A12704.30
Potasio yoduro ≥99%
Potasio yoduro
Purity: 99%
CAS No.: 7681-11-0
Molecular Formula: KI
Formula Weight: 166.01
Refractive Index: 1.677
Odour: Odourless
Boiling Point: 1330°
Merck Reference: 14,7643
MDL No.: MFCD00011405
Formula:
Kl Pto. Ebullición: 1330 °C Pto. de fusión: 681 °C Densidad: 3,12 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011405 Núm. CAS: 7681-11-0 EINECS: 231-659-4 Índice Merck: 14,7643 |