Potasio yoduro 99 ACS
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Dipotassium diiodide, Kali iodide
0512-100GEA 238 EUR
0512-100G 0512-2.5KG 0512-500G
Potasio yoduro 99 ACS
Potasio yoduro
Formula: Kl
MW: 166 g/mol
Pto. Ebullición: 1330
Pto. de fusión: 681 °C
Densidad: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011405
Núm. CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Índice Merck: 13,07727
Order Now
Resultados test especificaciones
Barium < 0,002%
Calcium <= 0,002%
Chloride & Bromide <= 0,01%
Heavy Metals (as Pb) <= 0,0005%
Insolubles <= 0,005%
Iodate <= 0,0003%
Iron <= 0,0003%
Loss on Drying <= 0,2%
Magnesium <= 0,001%
pH (5%, Water) @25 °C 6,0 - 9,2
Phosphate <= 0,001%
Purity >= 99,0%
Sodium <= 0,005%
Sulphate <= 0,005%