Potasio yoduro ≥99.5%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Dipotassium diiodide, Kali iodide
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05043.0250 1.05043.0500 1.05043.1000 1.05043.2500 1.05043.9050
1.05043.0250EA 89.69 EUR
1.05043.0250 1.05043.0500 1.05043.1000 1.05043.2500 1.05043.9050
Potasio yoduro ≥99.5%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO para análisis, Supelco®
Potasio yoduro
Formula: Kl
Pto. Ebullición: 1330 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 686 °C
Densidad: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011405
Núm. CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Índice Merck: 13,07727
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1430 g/l (20 °C)
Melting Point 723 °C
Molar Mass 166.00 g/mol
Bulk Density 1500 kg/m3
Boiling Point 1325 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (745 °C)
Density 3.13 g/cm3 (20 °C)
pH 6.9 (50 g/l, H2O, 20 °C)