Potasio yoduro, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05044.0050
1.05044.0500
1.05044.0050EA
226
EUR
1.05044.0050
1.05044.0500
Potasio yoduro, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Potasio yoduro
Formula:
Kl Pto. Ebullición: 1330 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 686 °C Densidad: 3,13 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011405 Núm. CAS: 7681-11-0 EINECS: 231-659-4 Índice Merck: 13,07727 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 1430 g/l (20 °C) |
Melting Point | 723 °C |
Molar Mass | 166.00 g/mol |
Bulk Density | 1500 kg/m3 |
Boiling Point | 1325 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (745 °C) |
Density | 3.13 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.9 (50 g/l, H2O, 20 °C) |