Potasio yoduro ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
26843.235EA 135 EUR
26843.235 26843.268 26843.292 26843.361 26843.460
Potasio yoduro ≥99%, GPR RECTAPUR®
Potasio yoduro
Formula: Kl
Pto. Ebullición: 1330 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 681 °C
Densidad: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011405
Núm. CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Índice Merck: 13,07727
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm