Potasio yoduro 99,0-100,5 Ph. Eur.
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Dipotassium diiodide, Kali iodide
26850.230EA 252 EUR
26850.230 26850.296 26850.365 26850.260 26850.460
Potasio yoduro 99,0-100,5 Ph. Eur.
Potasio yoduro
Formula: Kl
MW: 166 g/mol
Pto. Ebullición: 1330
Pto. de fusión: 681 °C
Densidad: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011405
Núm. CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Índice Merck: 13,07727
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated on dried substance) 99.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
Alkalinity Passes test
IO3 (Iodate) Passes test
SO4 (Sulphate) Max. 150 ppm
S2O3 (Thiosulphate) Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 1 %
Residual solvents Passes test