Ioduro de litio, anhidro 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
203590500 203592500
ACRO203590500EA 219 EUR
ACRO203590500 ACRO203592500
Ioduro de litio, anhidro 99%, puro
Ioduro de litio
Formula: ILi
Pto. Ebullición: 1177 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 446 °C
Densidad: 3,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011092
Núm. CAS: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Índice Merck: 13,05557
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals or granules
Titration Argentometric ≥98.5 % (on anhydrous substance)
Water ≤1 % (K.F.)