Ioduro de litio, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Ampuled under argon
13600.06
13600.14
13600.22
13600.06EA
161
EUR
13600.06
13600.14
13600.22
Ioduro de litio, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Ioduro de litio
Purity: 99.999%
CAS No.: 10377-51-2
Molecular Formula: LiI
Formula Weight: 133.84
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 4.076
Refractive Index: 1.955
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 449°
Boiling Point: 1170-1190°
Merck Reference: 14,5535
MDL No.: MFCD00011092
Formula:
ILi Pto. Ebullición: 1170…1190 °C Pto. de fusión: 449 °C Densidad: 4,076 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011092 Núm. CAS: 10377-51-2 EINECS: 233-822-5 Índice Merck: 14,5535 |