Ioduro de litio, anhidro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18287.0050
8.18287.0002
8.18287.0050EA
178
EUR
8.18287.0050
8.18287.0002
Ioduro de litio, anhidro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ioduro de litio
Formula:
ILi Pto. Ebullición: 1177 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 450 °C Densidad: 3,49 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011092 Núm. CAS: 10377-51-2 EINECS: 233-822-5 Índice Merck: 13,05557 |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 450 °C |
Molar Mass | 133.84 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Boiling Point | 1180 °C |
Density | 4 g/cm3 (20 °C) |