Sodio yoduro 99.999% Trace metals basis, extra_pure
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
212680100 212680010 212681000
ACRO212680100EA 80.1 EUR
ACRO212680100 ACRO212680010 ACRO212681000
Sodio yoduro 99.999% Trace metals basis, extra_pure
Sodio yoduro
Formula: NaI
MW: 149.89 g/mol
Pto. Ebullición: 1300 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 661 °C
Densidad: 3.66 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003532
Núm. CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,08705
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Granular powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %