Sodio yoduro ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
11665.22 11665.36 11665.A3
11665.22EA 81.9 EUR
11665.22 11665.36 11665.A3
Sodio yoduro ≥99.9% (metals basis)
Sodio yoduro
Purity: 99.9% CAS No.: 7681-82-5 Molecular Formula: NaI Formula Weight: 149.89 Physical Form: Powder Density: 3.67 Refractive Index: 1.7745 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 651° Boiling Point: 1300-1304° Merck Reference: 14,8631 MDL No.: MFCD00003532
Formula: NaI
MW: 149.89 g/mol
Pto. Ebullición: 1300…1304 °C
Pto. de fusión: 651 °C
Densidad: 3.67
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003532
Núm. CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 14,8631