Sodio yoduro, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
Ampuled under argon
13604.06
13604.14
13604.22
13604.06EA
94.7
EUR
13604.06
13604.14
13604.22
Sodio yoduro, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Sodio yoduro
Purity: 99.999%
CAS No.: 7681-82-5
Molecular Formula: NaI
Formula Weight: 149.89
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 3.67
Refractive Index: 1.7745
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 651°
Boiling Point: 1300-1304°
Merck Reference: 14,8631
MDL No.: MFCD00003532
Formula:
NaI Pto. Ebullición: 1300…1304 °C Pto. de fusión: 651 °C Densidad: 3,67 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003532 Núm. CAS: 7681-82-5 EINECS: 231-679-3 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,8631 |