Sodio yoduro, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
Ampuled under argon
44766.14
44766.22
44766.36
44766.14EA
165
EUR
44766.14
44766.22
44766.36
Sodio yoduro, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Sodio yoduro
Purity: 99.99%
CAS No.: 7681-82-5
Molecular Formula: NaI
Formula Weight: 149.89
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.67
Refractive Index: 1.7745
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 651°
Boiling Point: 1300-1304°
Merck Reference: 14,8631
MDL No.: MFCD00003532
Formula:
NaI MW: 149.89 g/mol Pto. Ebullición: 1300…1304 °C Pto. de fusión: 651 °C Densidad: 3.67 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003532 Núm. CAS: 7681-82-5 EINECS: 231-679-3 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 14,8631 |