Sodio yoduro, (max. 1% H₂O) 99+% (dry weight)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
A15480.0E A15480.22 A15480.36
A15480.0EEA 667 EUR
A15480.0E A15480.22 A15480.36
Sodio yoduro, (max. 1% H₂O) 99+% (dry weight)
Sodio yoduro
Purity: 99+% CAS No.: 7681-82-5 Molecular Formula: NaI Formula Weight: 149.89 Refractive Index: 1.7745 Odour: Odourless Boiling Point: 1300-1304° Merck Reference: 14,8631 MDL No.: MFCD00003532
Formula: NaI
Pto. Ebullición: 1300…1304 °C
Pto. de fusión: 651 °C
Densidad: 3,67
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003532
Núm. CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,8631