Sodio yoduro, ultrapure
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
0853-250GEA 314 EUR
0853-250G 0853-500G
Sodio yoduro, ultrapure
Sodio yoduro
Formula: NaI
MW: 149.89 g/mol
Pto. Ebullición: 1300
Pto. de fusión: 662
Densidad: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003532
Núm. CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,08705