Sodio yoduro, EMSURE® Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06523.0100 1.06523.0250 1.06523.1000
1.06523.0100EA 174 EUR
1.06523.0100 1.06523.0250 1.06523.1000
Sodio yoduro, EMSURE® Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Sodio yoduro
Formula: NaI
MW: 149,89 g/mol
Pto. Ebullición: 1300 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 662 °C
Densidad: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003532
Núm. CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,08705
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1793 g/l (20 °C)
Melting Point 662 °C
Molar Mass 149.89 g/mol
Bulk Density 1500 - 2000 kg/m3
Boiling Point 1304 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (767 °C)
Density 3.67 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material