Sodio yoduro ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
27913.234EA 189 EUR
27913.234 27913.260
Sodio yoduro ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS para análisis
Sodio yoduro
Formula: NaI
MW: 149.89 g/mol
Pto. Ebullición: 1300
Pto. de fusión: 662
Densidad: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003532
Núm. CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,08705
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.5 %
pH (25°C; 5 %) 6.0 - 9.0
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insoluble matter Max. 100 ppm
Loss on drying (100-105°C) Max. 0.5 %
Total N (Nitrogen) Max. 40 ppm
Cl + Br (as Cl) Max. 100 ppm
IO3 (Iodate) Max. 3 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ba (Barium) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 100 ppm
Mg (Magnesium) Max. 10 ppm
Ni (Nickel) Max. 1 ppm
Conforms to ACS Passes test