Sodio yoduro ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
27915.231EA 126 EUR
27915.231 27915.297
Sodio yoduro ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sodio yoduro
Formula: NaI
MW: 149.89 g/mol
Pto. Ebullición: 1300
Pto. de fusión: 662
Densidad: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003532
Núm. CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,08705
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl + Br (as Cl) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.015 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm