Sodio yoduro 99.0-100.5% Ph. Eur.
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
27916.291EA 446 EUR
27916.291 27916.360 27916.462
Sodio yoduro 99.0-100.5% Ph. Eur.
Sodio yoduro
Formula: NaI
MW: 149.89 g/mol
Pto. Ebullición: 1300
Pto. de fusión: 662
Densidad: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003532
Núm. CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,08705
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated on dried substance) 99.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
Alkalinity Passes test
IO3 (Iodate) Passes test
SO4 (Sulphate) Max. 150 ppm
S2O3 (Thiosulphate) Passes test
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 3 %
Residual solvents Passes test