Potasio yodato 98%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
196741000
196745000
196740025
ACRO196741000EA
56.3
EUR
ACRO196741000
ACRO196745000
ACRO196740025
Potasio yodato 98%, extra puro
Potasio yodato
Formula:
KlO₃ MW: 214 g/mol Pto. de fusión: 560 Densidad: 3.93 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011406 Núm. CAS: 7758-05-6 EINECS: 231-831-9 UN: 1479 ADR: 5.1 II Índice Merck: 13,07726 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Titration Iodometric | ≥97.5 % |
Loss on drying | ≤0.5 % (105°C, 3 hrs) |