Potasio yodato 99.5% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
201771000
201775000
201770025
ACRO201771000EA
65.9
EUR
ACRO201771000
ACRO201775000
ACRO201770025
Potasio yodato 99.5% para análisis
Potasio yodato
Formula:
KlO₃ Pto. de fusión: 560 °C Densidad: 3,93 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011406 Núm. CAS: 7758-05-6 EINECS: 231-831-9 UN: 1479 ADR: 5.1,II Índice Merck: 13,07726 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Iodometric | ≥99.4 % |
Loss on drying | ≤0.5 % (105°C, 3 hrs) |
Iodide (I) | ≤20 ppm |
Chlorate (ClO3) | ≤100 ppm |
Arsenic (As) | ≤3 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |