Potasio yodato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A16162.0E
A16162.22
A16162.36
A16162.0EEA
612
EUR
A16162.0E
A16162.22
A16162.36
Potasio yodato ≥98%
Potasio yodato
Purity: 98%
CAS No.: 7758-05-6
Molecular Formula: KIO3
Formula Weight: 214.00
Melting Point: 560° dec.
Merck Reference: 14,7642
MDL No.: MFCD00011406
Formula:
KlO₃ MW: 214 g/mol Pto. de fusión: 560 °C (desc.) Densidad: 3.89 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011406 Núm. CAS: 7758-05-6 EINECS: 231-831-9 UN: 1479 ADR: 5.1 II Índice Merck: 13,07726 |