Potasio yodato FCC, extra puro, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Peligro
1.05050.0500 1.05050.9029
1.05050.0500EA 587 EUR
1.05050.0500 1.05050.9029
Potasio yodato FCC, extra puro, SAFC®
Potasio yodato
Formula: KlO₃
Pto. de fusión: 560 °C
Densidad: 3,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011406
Núm. CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 13,07726