Potasio yodato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05051.0100 1.05051.0500 1.05051.9025
1.05051.0100EA 112 EUR
1.05051.0100 1.05051.0500 1.05051.9025
Potasio yodato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Potasio yodato
Formula: KlO₃
Pto. de fusión: 560 °C
Densidad: 3,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011406
Núm. CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 13,07726
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 92 g/l (25 °C)
Melting Point 560 °C decomposes
Molar Mass 214 g/mol
Bulk Density 2000 kg/m3
Density 3.98 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer