Potasio yodato 99.7-100.4%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
26840.235EA 159 EUR
26840.235 26840.460 26840.180
Potasio yodato 99.7-100.4%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
Potasio yodato
Formula: KlO₃
Pto. de fusión: 560 °C
Densidad: 3,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011406
Núm. CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 13,07726
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza 99.7 --> 100.4 %
pH (20°C; 5 %) 5.0 --> 8.0
Metales pesados (como Pb) Max. 5 ppm
Materia insoluble Max. 50 ppm
Pérdida por secado (130°C) Max. 0.1 %
N total (Nitrógeno) Max. 50 ppm
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (como Cl) Max. 100 ppm
Cl + Br (como Cl) Max. 100 ppm
I (Yoduro) Max. 10 ppm
SO4 (Sulfato) Max. 50 ppm
Fe (Hierro) Max. 10 ppm
Na (Sodio) Max. 50 ppm
Conforme a ACS Pasa test
Conforme a React. Ph.Eur. Pasa test