Iodato de sodio 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
201761000 201765000 201760025
ACRO201761000EA 103 EUR
ACRO201761000 ACRO201765000 ACRO201760025
Iodato de sodio 99+% para análisis
Iodato de sodio
Formula: INaO₃
MW: 197,89 g/mol
Pto. de fusión: 560 °C (desc.)
Densidad: 3,56 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003533
Núm. CAS: 7681-55-2
EINECS: 231-672-5
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 13,08704
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=806173453dcec1d2f791367d269d662d3459149a&vid=16d5efbf45a7cc1cd6399272211e2455e47a2e4b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤0.1 % (130°C)
Iodide (I) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Nickel (Ni) ≤5 ppm
Nitrogen (N) ≤0.003 %
Potassium (K) ≤100 ppm
Impurity ≤0.02 % Bromide,bromate,chloride and chlorate (as Cl)
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)