Iodato de sodio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
40135.22
40135.36
40135.22EA
64
EUR
40135.22
40135.36
Iodato de sodio ≥99%
Iodato de sodio
Purity: 99% min
CAS No.: 7681-55-2
Molecular Formula: NaIO3
Formula Weight: 197.89
Physical Form: Crystalline powder
Density: 4.28
Appearance: White
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,8630
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00003533
Formula:
INaO₃ Pto. de fusión: Dec. Densidad: 4,28 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003533 Núm. CAS: 7681-55-2 EINECS: 231-672-5 UN: 1479 ADR: 5.1,II Índice Merck: 14,8630 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...